Di-tert-butyl iminodicarboxylate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
L20325.03EA
455
NOK
L20325.03
L20325.14
L20325.06
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217,27 g/mol Smeltepunkt: 114…119 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00043309 CAS-nummer: 51779-32-9 |