Ethyl acetopyruvate 98%
ACRO214010050EA 670 NOK
ACRO214010050
Ethyl acetopyruvate 98%
Ethyl acetopyruvate
Formel: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Kokepunkt: 101…103 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 16…18 °C
Tetthet: 1,12 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009124
CAS-nummer: 615-79-2
EINECS: 210-447-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %