Iodoacetic anhydride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO307590010EA 2525 NOK
ACRO307590010 ACRO307592500
Iodoacetic anhydride 97%
Iodoacetic anhydride
Formel: C₄H₄I₂O₃
Smeltepunkt: 43…49 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001080
CAS-nummer: 54907-61-8
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 49 °C
Titration by coupling ≥96.0 %