(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
B22667.06EA 510 NOK
B22667.06 B22667.14
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Formel: C₅H₁₂O₂S
MW: 136,21 g/mol
Kokepunkt: 170…171 °C
Tetthet: 1,022
Flash punkt: 53 °C (127 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009848
CAS-nummer: 40015-15-4
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,III