[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex (1:1) (13% Pd)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
41225.14EA 15450 NOK
41225.14 41225.03 41225.06
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex (1:1) (13% Pd)
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Formel: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
MW: 816,64 g/mol
Smeltepunkt: 275…280 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00792899
CAS-nummer: 95464-05-4