Carbamazepine
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0239EA 0 NOK
PROOICRS0239
Carbamazepine
Carbamazepine
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236,27 g/mol
MDL nummer: MFCD00005073
CAS-nummer: 298-46-4
EINECS: 206-062-7