Hesperidin 95%
Leverandør: Thermo Scientific
J62126.14EA
690
NOK
J62126.14
J62126.22
Hesperidin 95%
Hesperidin
Acts as an antioxidant
Formel:
C₂₈H₃₄O₁₅ MW: 610,56 g/mol Smeltepunkt: 250…255 °C (dec.) |
MDL nummer:
MFCD00075663 CAS-nummer: 520-26-3 EINECS: 208-288-1 |