N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
L09114.06EA
1875
NOK
L09114.06
L09114.03
N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-L-histidine
Formel:
C₁₄H₁₅N₃O₄ MW: 289,3 g/mol Smeltepunkt: ∼ 165 °C (dec.) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00065960 CAS-nummer: 14997-58-1 EINECS: 239-084-0 |