D-(-)-Luciferin
Leverandør: Molekula
MOLE45944318-25MGEA 0 NOK
MOLE45944318-25MG
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Formel: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MW: 280,3228 g/mol
MDL nummer: MFCD00042929
CAS-nummer: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3