Lansoprazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
J62008.MEEA 1200 NOK
J62008.ME J62008.06 J62008.03
Lansoprazole ≥98%
Lansoprazole
A proton pump inhibitor
Formel: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
MW: 369,36 g/mol
Smeltepunkt: 173…175 °C
MDL nummer: MFCD00866873
CAS-nummer: 103577-45-3