Lansoprazole
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0474.00EA
0
NOK
PROOMM0474.00
Lansoprazole
Lansoprazole
Formel:
C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S MW: 369,36 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00866873 CAS-nummer: 103577-45-3 |