Hydrochlorothiazide
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14223500EA 3350 NOK
EHERC14223500
Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide
Formel: C₇H₈ClN₃O₄S₂
MDL nummer: MFCD00051765
CAS-nummer: 58-93-5
EINECS: 200-403-3