Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
J62163.06EA 2025 NOK
J62163.06 J62163.03
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formel: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66 g/mol
Smeltepunkt: 118…119 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00166988
CAS-nummer: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
FN: 2811
ADR: 6.1,II