(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18094.0010EA 1240 NOK
8.18094.9999 8.18094.0010
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide for syntese, Sigma-Aldrich®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011966
CAS-nummer: 52509-14-5
EINECS: 257-977-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 194 - 196 °C
Molar Mass 429.29 g/mol