Forskolin ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
J63292.MFEA 12675 NOK
J63292.MF J63292.MC J63292.MA
Forskolin ≥98%
Forskolin
An adenylcyclase activator
Formel: C₂₂H₃₄O₇
MW: 410,51 g/mol
MDL nummer: MFCD00082317
CAS-nummer: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9