3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0001.11EA 0 NOK
PROOMM0001.11
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
Formel: C₁₅H₁₄O₂
CAS-nummer: 67173-18-6