3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0001.50EA 0 NOK
PROOMM0001.50
3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
Formel: C₁₇H₁₆O₃
MW: 268,31 g/mol
CAS-nummer: 2377141-19-8