3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO359580010EA
600
NOK
ACRO359580010
ACRO359580050
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Formel:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD01009695 CAS-nummer: 94839-07-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 97.5 to 106.0 % |