2,3-Dimethylmaleic anhydride for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41502.0005EA 1090 NOK
8.41502.0005
2,3-Dimethylmaleic anhydride for syntese, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005523
CAS-nummer: 766-39-2
EINECS: 212-165-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 96 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 223 °C
Density 1.107 g/cm3 (100 °C)