5-Pyrimidineboronic acid ≥98%
Danger
H52984.MDEA 740 NOK
H52984.MD H52984.03
5-Pyrimidineboronic acid ≥98%
5-Pyrimidineboronic acid
Formel: C₄H₅BN₂O₂
MW: 123,91 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03002366
CAS-nummer: 109299-78-7