Trithiocyanuric acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO140530050EA 445 NOK
ACRO140530050 ACRO140530250
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Formel: C₃H₃N₃S₃
MW: 177,27 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006052
CAS-nummer: 638-16-4
EINECS: 211-322-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %