1-Naphthylacetamide
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15450000EA 1500 NOK
EHERC15450000
1-Naphthylacetamide
1-Naphthylacetamide
Formel: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
MDL nummer: MFCD00004047
CAS-nummer: 86-86-2
EINECS: 201-704-2