Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III) ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
44359.06EA
6675
NOK
44359.06
ABCRAB204444.0001
44359.03
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III)
Formel:
C₁₈H₅₄GdN₃Si₆ MW: 638,41 g/mol Smeltepunkt: 161…167 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD03427091 CAS-nummer: 35789-03-8 FN: 3396 ADR: 4.3,II |