Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III) ≥98%
Danger
Ampuled under argon
39578.03EA 2125 NOK
39578.03 39578.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III)
Formel: C₁₈H₅₄N₃Si₆Y
MW: 570,06 g/mol
Kokepunkt: 105 °C (10^-4 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 180…184 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00210649
CAS-nummer: 41836-28-6
FN: 3396
ADR: 4.3,II