1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO215280050EA
2300
NOK
ACRO215280050
ACRO215280250
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formel:
C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂ MW: 315,43 g/mol Kokepunkt: 120 °C (15 mmHg) Tetthet: 1 g/cm³ Flash punkt: 76 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009655 CAS-nummer: 69304-37-6 FN: 2987 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |