(±)-Naringenin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO139820100EA 1950 NOK
ACRO139820100
(±)-Naringenin 97%
(±)-Naringenin
Formel: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,25 g/mol
Smeltepunkt: 247…254 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006844
CAS-nummer: 480-41-1
EINECS: 207-550-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 254 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %