4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
L01322.03EA 820 NOK
L01322.03 L01322.06
4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Formel: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229,28 g/mol
Smeltepunkt: 100…104 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014895
CAS-nummer: 101-70-2
EINECS: 202-968-1