Piceatannol
Leverandør: Cayman Chemical
CAYM10009366-50EA 9275 NOK
CAYM10009366-50 CAYM10009366-25 CAYM10009366-5 CAYM10009366-10
Piceatannol
Piceatannol
Formel: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,2427 g/mol
MDL nummer: MFCD00221715
CAS-nummer: 10083-24-6