N-tert-Butyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide ≥95%
Warning
H53316.MDEA 7925 NOK
H53316.MD
N-tert-Butyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide ≥95%
N-tert-Butyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₁₈BNO₄S
MW: 271,14 g/mol
Smeltepunkt: 142…145 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08235063
CAS-nummer: 874219-47-3