Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO424770050EA 2150 NOK
ACRO424770050 ACRO424770010
Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Methyl-4-acetylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Smeltepunkt: 93…95 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00216474
CAS-nummer: 3609-53-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 95 °C
GC ≥99.0 %