2-Aminoazotoluene
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Synonymer: Solvent Yellow 34′-Amino-2,3′-dimethylazobenzeneFast Garnet GBC baseC.I. 11160
EHERC10202000EA 2200 NOK
EHERC10202000
2-Aminoazotoluene
2-Aminoazotoluene
Formel: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
MDL nummer: MFCD00007733
CAS-nummer: 97-56-3
EINECS: 202-591-2