N-(4-Methoxybenzylidene)aniline ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
L01951.14EA 1600 NOK
L01951.14
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline ≥98%
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline
Formel: C₁₄H₁₃NO
MW: 211,26 g/mol
Smeltepunkt: 61…64 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00025836
CAS-nummer: 836-41-9
EINECS: 212-647-8