Absorbent pillows, NovaSpill™
Leverandør: Micronova
NovaSpill™
121-0135EA 8175 NOK
121-0135 121-0134
Absorbent pillows, NovaSpill™
Materialer for håndtering av søl
  • Low linting with good chemical resistance
  • Easy to position for spill containment
  • Can be autoclaved if required