Du søkte etter: Enzymer
Enzymer akselerer eller katalyserer kjemiske reaksjoner. De fleste enzymer er proteiner, noen få er katalytiske RNA molekyler. Velg blant mange spesifikke enzymer.
Enzymer akselerer eller katalyserer kjemiske reaksjoner. De fleste enzymer er proteiner, noen få er katalytiske RNA molekyler. Velg blant mange spesifikke enzymer.
597  treff i ditt søk
SearchResultCount:"597"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Tritirachium album proteinase K
HMS
Artikkenummer: (1.07192.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Pepsin
UOM: 1 * 1 g
HMS
Artikkenummer: (1.15640.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Aldehyde dehydrogenase (from Yeast)
UOM: 1 * 1 Each
HMS
Artikkenummer: (1.04114.0002)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Stabilised aqueous solution for biochemistry EC 3.2.1.31 + EC 3.1.6.1.
UOM: 1 * 2 mL
HMS
Artikkenummer: (1.00181.0002)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Oxidase used for the detection of cytochrome oxidase in microorganisms.
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Merck
Beskrivelse: Urease is used for biochemical research and analysis.
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Papain
HMS
Artikkenummer: (1.16216.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Horseradish peroxidase
UOM: 1 * 1 Each
HMS
Artikkenummer: (1.03604.0050)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Diastase (from fungi)
UOM: 1 * 50 g
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopatholog...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Proteinase K (from tritirachium album) solution in tris/HCl for molecular biology.
HMS
Produsent: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivelse: Histo/Zyme is a stabilized proteolytic enzyme in buffered solution, used to unmask immunoreactive sites altered by fixation and/or the embedding proce...
Artikkenummer: (I9274-100MG)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Yeast invertase
UOM: 1 * 100 mg
Produsent: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivelse: Pepsin is used for proteolytic digestion of formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies. In immunohisto...
Artikkenummer: (1.07185.0100)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Pig Pepsin (from Gastric mucosa)
UOM: 1 * 100 g
HMS
Produsent: Avantor
Beskrivelse: J.T.Baker® Endonuclease Biotech Reagent meets the strictest cGMP standards and is designed for the degradation of both single stranded and double stra...
HMS New Product
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 597
no targeter for Bottom