  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Purification kit for genomisk DNA
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/92/18945292.jpg
For high-quality genomic DNA purification starting materials will need special lysis conditions and might contain extremely low concentrations of DNA, or high levels of inhibitors. VWR’s portfolio offers just the right solution for almost any sample type, including cells or tissues from various animals or plants, biological liquids, forensic specimens, stool or soil samples. Purified DNA gathered from these kits is suitable for direct use in all common molecular biology applications, such as PCR, restriction digestion, cloning, hybridization, and sequencing.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"100"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® Blood DNA Kit provides rapid total DNA isolation from up to 250 µl of fresh or frozen anticoagulated whole blood. The E.Z.N.A.® Blood DN...
HMS
Artikkenummer: (1.01193.0001)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Nucleic Acid Purification, Rensekit for genomisk DNA, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® Fungal DNA Kits allow for the rapid and reliable isolation of high quality total cellular DNA from a wide variety of fungal species with...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit offers a simple, rapid, and cost effective method for the isolation of DNA from a wide variety of sample sources includin...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   E.N.Z.A.® SP DNA-kitet for planter er spesielt utformet for rask og nøyaktig isolering av total-DNA av høy kvalitet fra en lang rekke plantesorter. Op...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® HP Plant DNA Kit is designed for efficient recovery of genomic DNA up to 60 kb in size from fresh and dried plant tissue samples rich in...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   By adapting HiBind® technology with 96-well plates, the E-Z 96® Tissue DNA Kit provides a high throughput method to purify genomic DNA from whole bloo...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The Mag-Bind® cfDNA Kit is designed for rapid and reliable isolation of circulating DNA from 500 to 4000 µl plasma or serum samples. The Mag-Bind® cfD...
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 100
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Neste