  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
purification-kit-for-rna
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/97/18989697.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"50"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® Total RNA Kit I provides a simple and rapid method for the isolation of up to 100 µg of total RNA from cultured eukaryotic cells and sof...
HMS
Artikkenummer: (R6628-00)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Nucleic Acid Purification, RNA Purification Kit, E.Z.N.A.®, E.Z.N.A.® RNA-midikit for planter
UOM:  1 * 1 Each
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® Blood RNA Kit is designed for the isolation of total intracellular RNA from up to 1 ml of fresh, or frozen whole blood treated with any ...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® miRNA Isolation Kit uses a rapid procedure to isolate small RNAs, such as micro RNA (miRNA), small interfering RNA (siRNA), and small nu...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Nucleic Acid Purification, RNA Purification Kit, E-Z 96®, E-Z 96® total RNA-kit II (4×96)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® Viral RNA Kit is designed for the isolation of viral RNA from cell free fluids such as plasma, serum, urine and cell culture supernatant...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® HP Total RNA Isolation Kit provides a rapid and easy method for RNA isolation from a small amount of cultured eukaryotic cells or tissue...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   E.Z.N.A.® Tissue RNA Kit provides a rapid and easy method for the isolation of total RNA from difficult-to-lyse animal tissue samples including skelet...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 50
  1  2  3  4  5  6  7  Neste