  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "purification-kit-for-plasmid"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
VWR’s huge choice of plasmid purification kits range from well-established miniprep spin-column kits to midi or maxi prep kits.
Miniprep kits will provide sufficient yield and purity for most applications in molecular biology, such as cloning or sequencing. Midi or maxi preps (also available in endotoxin-free versions) will result in higher yields of intact plasmid, fulfilling the requirements for transfecting sensitive cells and long-term storage.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"28"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 1 to 5 ml bacterial cultures in 30 minutes o...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Plasmid isolated with traditional purification procedures normally contain high levels of endotoxins that can significantly interfere with transfectio...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   This second generation plasmid miniprep kit yields 40 - 70 µg of high-quality DNA in less than 30 minutes using the same format as the E.Z.N.A.® Plasm...
Artikkenummer: (D7045-02)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® HP Plasmid Mini Kit II is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 5 to 10 ml bacterial cultures from strains th...
UOM:  1 * 200 T
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® Yeast Plasmid Mini Kit combines HiBind® technology with the alkaline-SDS lysis of yeast cells to deliver high quality DNA in less than 1...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Fastfilter®-kitene gir plasmidisolering i middels og stor skala på mindre enn 40 minutter.
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   E.Z.N.A.® M13 DNA kits are designed to purify up to 10 μg of single-stranded DNA from up to 3 ml of phage supernatant. Yields of single-stranded DNA o...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Plasmid isolated with traditional purification procedures normally contain high levels of endotoxins (also known as lipopolysaccharides or LPS) that c...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 28
  1  2  3  4  Neste