  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "polymeraser"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   AccuPOL-DNA-polymerase er et termostabilt enzym som har korrekturlesingsegenskaper med 3' - 5'-eksonuklease, noe som gjør at polymerasen kan korrigere...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VWR® Taq-DNA-polymerase er en svært ren, termostabil, rekombinant og robust DNA-polymerase. Den kan brukes i en rekke PCR-reaksjoner, uten tidk...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   PCR reagent, TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-free, 5 U/µl, with 10X Key Buffer and MgCl2
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 Each
Artikkenummer: (N224-500U)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated from a...
UOM:  1 * 500 Items
Produsent:  FINNZYMES REAGENTS
Beskrivelse:   Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase allows the use of a wide range of primers, including those with low melting temperatures. Phusion® ...
Produsent:  FINNZYMES REAGENTS
Beskrivelse:   Phusion® Green Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase, 500 U (2 U/µl)
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 30
  1  2  3  4  Neste