  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "Belter"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (PRTWS932BKR)
Produsent:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Belt made of 100% polyamide
Artikkenummer: (113-08039)
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Elasticated belt made of 70% polypropylene and 30% latex covered yarn.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (113-6766)
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Leather belt with antique silver buckle.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   This belt made of 100% polyester features a soft buckle.
Artikkenummer: (KWIN100900240)
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Verktøybelte semsket lær brun 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Suspenders, Ergo suspenders for tool belts, Ergo, svart, Klærstørrelse: M
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Ergo tool belt, Ergo tool belt, size XL, 9319 LTHR, svart, Lengde: >1040 mm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 13
  1  2  Neste