Du søkte etter: Munnbind
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (113-0713)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Hygienemunnbindet med nesebro er tilvirket av tolags ikke-vevd PP.
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Tilbud
Artikkenummer: (114-9101)
Produsent: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
UOM: 1 * 50 Items
Artikkenummer: (76470-110)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 Items
Produsent: DESCO
Beskrivelse: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Artikkenummer: (113-9935)
Produsent: ALSICO HIGHTECH NV
Beskrivelse: Reusable, 2-ply face masks are not designed for medical use. Masks are not tested on the permeability of viruses and bacteria.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DELTALYO & VALMY
Beskrivelse: The FFP3 cup-shaped mask is both reassuring and light weight. The respiratory tract is shrouded in 10 g of comfort.
Artikkenummer: (113-9934)
Produsent: RENTEX COM D.O.O.
Beskrivelse: Made from 100% one layer cotton, this fine twill mask can be washed on higher temperatures for repeated use.
UOM: 1 * 250 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom