HPLC columns, Hypersil GOLD™ HILIC
Leverandør: Thermo Scientific
Hypersil GOLD™
Retain highly polar and hydrophilic analytes, which are difficult to analyse with conventional C18 columns.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for great efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Solutions for high-throughput screening
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Phase Porestr Partikkelstr Innvendig-Ø×L Fp Art.nr Antall
HILIC 175 Å 1,9 µm 2,1×50 mm 1 554-4332
HILIC 175 Å 1,9 µm 2,1×100 mm 1 555-6354
HILIC 175 Å 1,9 µm 2,1×150 mm 1 555-6356
HILIC 175 Å 1,9 µm 2,1×200 mm 1 555-6364
HILIC 175 Å 3 µm 1,0×100 mm 1 555-6435
HILIC 175 Å 3 µm 1,0×150 mm 1 555-6440
HILIC 175 Å 3 µm 2,1×30 mm 1 555-6370
HILIC 175 Å 3 µm 2,1×50 mm 1 555-6375
HILIC 175 Å 3 µm 2,1×100 mm 1 555-6436
HILIC 175 Å 3 µm 2,1×150 mm 1 555-6441
HILIC 175 Å 3 µm 3,0×100 mm 1 555-6437
HILIC 175 Å 3 µm 3,0×150 mm 1 555-6442
HILIC 175 Å 3 µm 4,6×100 mm 1 555-6439
HILIC 175 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 554-4333
HILIC 175 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 555-6454
HILIC 175 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 555-6459
HILIC 175 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 555-6408
HILIC 175 Å 5 µm 2,1×250 mm 1 555-6413
HILIC 175 Å 5 µm 3,0×100 mm 1 555-6460
HILIC 175 Å 5 µm 3,0×250 mm 1 555-6414
HILIC 175 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 555-6415
HILIC 175 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 555-6457
HILIC 175 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 555-6406
HILIC 175 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 555-6411
HILIC 175 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 554-4334
Drop-in guard cartridges
Phase Porestr Partikkelstr Innvendig-Ø×L Fp Art.nr Antall
HILIC 175 Å 3 µm 1,0×10 mm 4 555-6365
HILIC 175 Å 3 µm 2,1×10 mm 4 555-6366
HILIC 175 Å 3 µm 3,0×10 mm 4 555-6367
HILIC 175 Å 3 µm 4,0/4,6×10 mm 4 555-6368
HILIC 175 Å 5 µm 2,1×10 mm 4 555-6445
HILIC 175 Å 5 µm 4,0/4,6×10 mm 4 555-6447
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall