Silicone oil 550 for gasskromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09762.0100EA 2040 NOK
1.09762.0100
Silicone oil 550 for gasskromatografi, Supelco®
Silicone oil
Smeltepunkt: < –35 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 270 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00132673
CAS-nummer: 68083-14-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Flash Point 270 °C
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 208 mm2/s (20 °C)