Digitalt anemometer, DA-100 NT®
1.09192.0001EA 55600 NOK
MERC1.09192.0001
Digitalt anemometer, DA-100 NT®
For kalibrering av MAS-100 NT®-luftprøvetakere, unntatt MAS-100 CG Ex®. For nøyaktig måling av:
Designed for the precise measurement of air volume (litre per minute), air velocity (meter per second), and air temperature (°C).