Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Leverandør: Analytik Jena
732-4301EA 0 NOK
732-4301
Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Ovner Hybridiseringsovner
HybriLinker-ovnen er en kombinasjon av hybridiseringsovnen HB-1000 og crosslinkeren CX-2000 (virker uavhengig av hverandre). Ovnens crosslinker-del har et UV-lys på 254 nm for binding av DNA til en membran på noen få sekunder. UV-dosen kan stilles inn enten som tid eller mikrojoule per cm² med energi for nøyaktig eksponering.
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
  • Stainless steel interior is easy to clean
Lower chamber - UV output: 254 nm (set 999900 microjoules/cm² or up to 999,9 mins of exposure)