En kuroGEL Mini Plus 10 horisontal er egnet for rutinemessig, preparativ og analytisk elektroforese.
- Fargede strips for enkel brønnregistrering ved applisering
- Kompakt tank reduserer buffervolumet som kreves for å dekke gelen, noe som gir bedre kontroll over spenningsgradienten
- Et UV-gjennomsiktig geltrau i akryl gjør at brukeren kan håndtere gelen på UV-bordet med minimal risiko for å utsette seg for helseskadelig Ethidiumbromid
- Sidehåndtak gjør det mulig å flytte apparatet trygt og enkelt rundt i laboratoriet
Geltank leveres med avtakbart geltrau, tykkelse på 2×1,0 mm, 16 prøvekammer og fargede appliseringsstrips.
Kammer for kuroGEL Mini Plus 10
Kammene er fargekodet og har justerbar høyde, noe som gir total kontroll over appliseringsvolum og brønndybde med en maksimal kapasitet på 80 prøver. Fire kamposisjoner med 2,5 cm mellomrom langs brettet for rask separering av flere prøver.
Kamspor: 4, kamtykkelse: 1,0, 1,5 eller 2,0 mm, kamkapasitet: 8 til 20 prøver.
Tilbehør for kuroGEL Mini Plus 10
Støpealternativer i tanken: Silikontetningsringer langs geltrauet danner en lekkasjesikker forsegling mot de indre veggene i geltanken når geltrauet er vendt 90°. 10 cm lange tetninger gir full allsidighet i støpingen, slik at gellengden kan skreddersys til brukerens personlige krav.
Utvendige støpealternativer: Støpeporter i silikon passer inn i rillene på enden av geltrauet slik at en lekkasjefri forsegling dannes. Silikontetningsringene i rillen på hvert geltrau danner en lekkasjefri forsegling mot veggene på støpeenheten, slik at tre geler kan støpes samtidig.
Fargede appliseringsstrips (tilleggsutstyr) hjelper med visualiseringen under applisering av gel. Tilgjengelige i tre ulike farger for enkel visualisering av prøver blandet med fargestoffer som bromfenol og xylenecyanol. Hver fargestrip har en klebrig bakside som gjør at den enkelt kan festes og fjernes for hver bruk.
Gelspade (tilleggsutstyr) er egnet for trygg og enkel overføring av geler fra fargings- eller avfargingstanker, til et UV-bord eller en lignende overflate.
*kompatibel med flerkanalspipette