- Hjem
- Horisontale elektroforesesystemer, kuroGEL Maxi 20
Horisontale elektroforesesystemer, kuroGEL Maxi 20
700-0136EA
0
NOK
VWRI700-0136
Horisontale elektroforesesystemer, kuroGEL Maxi 20
En gelelektroforeseenhet av typen kuroGEL Maxi 20 horisontal er egnet for analytiske undersøkelser av nukleinsyrer. Gelenhet med stort format, 20×20 cm, er egnet for høyoppløsningsteknikker, for eksempel screening av PCR-produkter og RFLP-analyse.
- Kammer som er kompatible med flerkanalspipetter, med maksimal kapasitet på 42 prøver, reduserer appliseringstiden
- Porter for bufferresirkulering kan kobles til en slangepumpe for bufferresirkulering under elektroforese for å opprettholde buffer-pH og forhindre dannelse av ionegradienter
- Fargede appliseringsstrips for enkel brønnregistrering ved applisering
- Et UV-gjennomsiktig geltrau i akryl gjør at brukeren kan håndtere gelen på UV-bord med minimal risiko for å utsette seg for helseskadelig Ethidiumbromid
- Sidehåndtak, for trygg og enkel transport rundt i laboratoriet
Geltank leveres med avtakbart geltrau, tykkelse på 2×1,0 mm, 16 prøvekammer, fargede appliseringsstrips og porter for bufferresirkulering.
Kammer for kuroGEL Maxi 20
Kammene er fargekodet og har justerbar høyde, noe som gir total kontroll over appliseringsvolum og brønndybde med en maksimal kapasitet på 168 prøver. Fire kamposisjoner med 5 cm mellomrom langs geltrauet for rask separering av flere prøver.
Kamspor: 4, kamtykkelse: 1,0, 1,5 eller 2,0 mm, kamkapasitet: 16 til 40 prøver.
Kammene er fargekodet og har justerbar høyde, noe som gir total kontroll over appliseringsvolum og brønndybde med en maksimal kapasitet på 168 prøver. Fire kamposisjoner med 5 cm mellomrom langs geltrauet for rask separering av flere prøver.
Kamspor: 4, kamtykkelse: 1,0, 1,5 eller 2,0 mm, kamkapasitet: 16 til 40 prøver.
Tilbehør for kuroGEL Maxi 20
Støpealternativer: Støpeporter med integrert silikonforsegling forsegler effektivt geltrauet uten behov for tape, så sant silikontetningsringen vender utover. 20 cm lange tetninger gir full allsidighet ved støping, noe som gjør at gellengden kan skreddersys etter brukernes krav.
Fargede appliseringsstrips (tilleggsutstyr) hjelper med visualiseringen under applisering av gel. Tilgjengelige i tre ulike farger for enkel visualisering av prøver blandet med fargestoffer som bromfenol og xylenecyanol. Hver fargestrip har en klebrig bakside som gjør at den enkelt kan festes og fjernes for hver bruk.
Gelspade (tilleggsutstyr) er egnet for trygg og enkel overføring av geler fra fargings- eller avfargingstanker, til et UV-bord eller en lignende overflate.
Støpealternativer: Støpeporter med integrert silikonforsegling forsegler effektivt geltrauet uten behov for tape, så sant silikontetningsringen vender utover. 20 cm lange tetninger gir full allsidighet ved støping, noe som gjør at gellengden kan skreddersys etter brukernes krav.
Fargede appliseringsstrips (tilleggsutstyr) hjelper med visualiseringen under applisering av gel. Tilgjengelige i tre ulike farger for enkel visualisering av prøver blandet med fargestoffer som bromfenol og xylenecyanol. Hver fargestrip har en klebrig bakside som gjør at den enkelt kan festes og fjernes for hver bruk.
Gelspade (tilleggsutstyr) er egnet for trygg og enkel overføring av geler fra fargings- eller avfargingstanker, til et UV-bord eller en lignende overflate.
*kompatibel med flerkanalspipette
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Skriv inn serifikatdetaljer
Pris på forespørsel
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart