All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
- Backrest adjustable in height and inclination
- Gas-lift seat height adjustment
- Upholstery in artificial leather covering, washable and disinfectant-proof
Glideføtter: Glideføttene er av slitesterk plast, har en stor overflate og gir svært god stabilitet.
Hjul: Doble hjul med lastfølsomme bremser som må passe til gulvet. Alle stolene leveres med myke hjul til harde gulv som standard. Harde hjul til myke gulv er også tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Stop&go-teknologi: Av sikkerhetsårsaker må stoler som har et sete som er mer enn 650 mm høyt, ikke være flyttbare mens de er i bruk. Med sine nye stop&go-hjul er disse stolene bare mobile når ingen sitter på dem.
ESD (Electro Static Discharge) henviser til den elektrostatiske utladningen av gjenstander eller personer med elektrisk ladning. Elektrostatisk utladning kan medføre skade på mikroelektroniske komponenter.
Sertifiseringer: Oppfyller kravene på sikkerhetsnivå S2, GMP. Myk utladning oppnås takket være en fastsatt og definert utladningsmotstand på 106 Ω i henhold til DIN EN 61340-5-1.