All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
- Gas-lift seat height adjustment
- Adjustable backrest height and inclination
- Sealed upholstery, with special foam technology, in artificial leather covering, washable and disinfectant-proof
- Materials suitable for use in cleanrooms
- Smooth, sealed surfaces
- Encapsulated mechanisms
- Electrostatic discharge measures
Glideføtter: Glideføttene er av slitesterk plast, har en stor overflate og gir svært god stabilitet.
Hjul: Doble hjul med lastfølsomme bremser som må passe til gulvet. Alle stolene leveres med myke hjul til harde gulv som standard. Harde hjul til myke gulv er også tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Stop&go-teknologi: Av sikkerhetsårsaker må stoler som har et sete som er mer enn 650 mm høyt, ikke være flyttbare mens de er i bruk. Med sine nye stop&go-hjul er disse stolene bare mobile når ingen sitter på dem.
In order to create 'clean' or 'sterile' rooms, measures have to be implemented to prevent products and processes from becoming contaminated. This is a key requirement of the microelectronics sector, the pharmaceuticals industry, microsystem production, optics, medical engineering and healthcare.