Utvalget av AcroPrep™ Advance-filterplater inkluderer en rekke membrantyper og porestørrelser. Dette gir den beste mulige ytelsen for en lang rekke bruksområder innen preparering av prøver og høykapasitetsscreening. AcroPrep™ Advance-filterplatene er ideelle for konsentrering, rensing og avsalting av proteiner og peptider, bruksområder basert på kuler eller kromatografiharpiks, grovfraksjonering og fjerning av lysat samt generell filtrering.
- Supor®-membranen gir optimal støtte for å holde tilbake kromatografiharpiksen, samtidig som den lar bufferne strømme jevnt. Mustang®-membranen er i stand til å tåle høye strømningshastigheter, noe som gir rask rensing av biomolekyler
- Brønngeometrien gir raskere og mer enhetlige filtreringshastigheter over hele platen med redusert tilbakeholdt volum
- Utformingen av utløpsspissen minimerer lekkasje av prøvene og tap under inkubasjonstrinnene
- Lav ikke-spesifikk binding − vesentlige egenskaper ved platen hindrer målmolekyler i å binde seg til den
Bruksområdene inkluderer høykapasitetsrensing av protein, screening av kromatografiharpiks, screening av vilkår for kromatografi, proteinfraksjonering og rensing av antistoffer.