Kuldebestandige hansker, Winter Pro
Leverandør: Honeywell Safety Products
DALL2006433/8EA 1575 NOK
DALL2006433/8 DALL2006433/10
Kuldebestandige hansker, Winter Pro
Hansker
Blå, vanntett PVC-hanske med 100 % strikket/vevd bomullsfôr under.
  • PVC-overside sikrer god fleksibilitet
  • Mansjett sikrer god underarmsbeskyttelse
  • Mønstrete overflate for bedre grep
Ideelle for håndtering av frosne produkter siden de gir svært god motstandsdyktighet mot kulde. De har også kulde- og oljeisolering samt kjemisk beskyttelse.
Sertifiseringer: EN 388:2016 (4221X), EN ISO 374:2016 Type A (AJKLNOT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 511 (121); Kat. II